Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR400977-1G
OR400977-5G
APOSOR400977-1GEA
59.6
EUR
APOSOR400977-1G
APOSOR400977-5G
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-chloro-5-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₉ClO₃ Molecular Weight: 200,619 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12913365 CAS-Nummer: 54810-63-8 |