2-Chloro-6-iodobenzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR400988-5G
APOSOR400988-5GEA 140 EUR
APOSOR400988-5G
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
2-Chloro-6-iodobenzonitrile
Formel: C₇H₃ClIN
Molecular Weight: 263,463 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01763605
CAS-Nummer: 89642-53-5