Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR401020-1G OR401020-250MG
APOSOR401020-1GEA 0 EUR
APOSOR401020-1G APOSOR401020-250MG
Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate 98%
Methyl 3-Bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Formel: C₉H₈Br₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044991
CAS-Nummer: 877624-40-3
UN: 3261
ADR: 8,III