3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Chloro-5-nitrophenyl)methanol
OR401025-250MG OR401025-1G OR401025-5G
APOSOR401025-250MGEA 71.2 EUR
APOSOR401025-250MG APOSOR401025-1G APOSOR401025-5G
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
3-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆ClNO₃
Molecular Weight: 187,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08236779
CAS-Nummer: 79944-62-0