3,4-Dimethoxyphenylacetylene 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1,2-Dimethoxy-4-ethynylbenzene

OR40104-5G
APOSOR40104-5GEA 82.8 EUR
APOSOR40104-5G
3,4-Dimethoxyphenylacetylene 98%
3,4-Dimethoxyphenylacetylene
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,185 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (15 mm Hg)
Schmelzpunkt: 71…76 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03839986
CAS-Nummer: 4302-52-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR