4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR401047-1G OR401047-250MG OR401047-5G
APOSOR401047-1GEA 0 EUR
APOSOR401047-1G APOSOR401047-250MG APOSOR401047-5G
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
4-Iodo-2-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₇IO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20924440
CAS-Nummer: 139102-37-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III