4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR401048-1G
OR401048-250MG
APOSOR401048-1GEA
58
EUR
APOSOR401048-1G
APOSOR401048-250MG
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
4-Iodo-2-methoxybenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉IO₂ Molecular Weight: 264.06 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11044836 CAS-Nummer: 210037-23-3 UN: 2811 ADR: 6.1 III |