2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR401051-1G
OR401051-250MG
OR401051-5G
APOSOR401051-1GEA
0
EUR
APOSOR401051-1G
APOSOR401051-250MG
APOSOR401051-5G
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile 95%
2-Iodo-3-nitrobenzonitrile
Formel:
C₇H₃IN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18397968 CAS-Nummer: 1261481-69-9 |