2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR401052-1G OR401052-250MG OR401052-5G
APOSOR401052-1GEA 387 EUR
APOSOR401052-1G APOSOR401052-250MG APOSOR401052-5G
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde 95%
2-Iodo-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄INO₃
Molecular Weight: 277.016 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18397935
CAS-Nummer: 1261481-66-6