2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR401054-1G OR401054-250MG OR401054-5G
APOSOR401054-1GEA 58 EUR
APOSOR401054-1G APOSOR401054-250MG APOSOR401054-5G
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide 95%
2-Iodo-3-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrINO₂
Molecular Weight: 341.929 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398002
CAS-Nummer: 1261777-67-6
UN: 3261
ADR: 8 III