3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR401059-1G OR401059-250MG OR401059-5G
APOSOR401059-1GEA 522 EUR
APOSOR401059-1G APOSOR401059-250MG APOSOR401059-5G
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile 95%
3-Iodo-5-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃IN₂O₂
Molecular Weight: 274.015 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00464943
CAS-Nummer: 49674-30-8