3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR401063-1G OR401063-250MG OR401063-5G
APOSOR401063-1GEA 34.8 EUR
APOSOR401063-1G APOSOR401063-250MG APOSOR401063-5G
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide 95%
3-Iodo-5-nitrobenzyl bromide
Formel: C₇H₅BrINO₂
Molecular Weight: 341,929 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18398007
CAS-Nummer: 1261644-60-3
UN: 3261
ADR: 8,III