6-Iodoisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40112-1G OR40112-250MG
APOSOR40112-1GEA 562 EUR
APOSOR40112-1G APOSOR40112-250MG
6-Iodoisoquinoline
6-Iodoisoquinoline
Formel: C₉H₆IN
Molecular Weight: 255,055 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11109663
CAS-Nummer: 75476-84-5