5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40129-250MG OR40129-1G
APOSOR40129-250MGEA 87 EUR
APOSOR40129-250MG APOSOR40129-1G
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
5-Bromo-1,6-dimethyl-1H-indazole
Formel: C₉H₉BrN₂
Molecular Weight: 225,085 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12028625
CAS-Nummer: 1159511-81-5