1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (1,5-Dimethyl-1H-indazol-4-yl)boronic acid, 4-Borono-1,5-dimethyl-1H-indazole
OR40158-1G OR40158-250MG
APOSOR40158-1GEA 383 EUR
APOSOR40158-1G APOSOR40158-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid 95%
1,5-Dimethyl-1H-indazole-4-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₂
Molecular Weight: 190.007 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12028651
CAS-Nummer: 1262512-81-1