1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Borono-1,7-dimethyl-1H-indazole
OR40164-250MG OR40164-100MG
APOSOR40164-250MGEA 429 EUR
APOSOR40164-250MG APOSOR40164-100MG
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid 95%
1,7-Dimethyl-1H-indazole-5-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₂
Molecular Weight: 190.007 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11226596
CAS-Nummer: 1310383-75-5