1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(1,3-Dimethyl-1H-indazol-6-yl)boronic acid, 6-Borono-1,3-dimethyl-1H-indazole
OR40165-250MG
OR40165-100MG
APOSOR40165-250MGEA
58
EUR
APOSOR40165-250MG
APOSOR40165-100MG
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,3-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel:
C₉H₁₁BN₂O₂ Molecular Weight: 190.007 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12028657 CAS-Nummer: 1310405-37-8 |