1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 6-Borono-1,5-dimethyl-1H-indazole
OR40167-1G OR40167-250MG
APOSOR40167-1GEA 136 EUR
APOSOR40167-1G APOSOR40167-250MG
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
1,5-Dimethyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel: C₉H₁₁BN₂O₂
Molecular Weight: 190.007 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12028659
CAS-Nummer: 1310383-98-2