(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutyric acid, (R)-2-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)-3-methylbutanoic acid
OR40216-100MG OR40216-250MG
APOSOR40216-100MGEA 139 EUR
APOSOR40216-100MG APOSOR40216-250MG
(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
(2R)-2-{[(tert-Butoxycarbonyl)amino]methyl}-3-methylbutanoic acid
Formel: C₁₁H₂₁NO₄
Molecular Weight: 231,289 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07372880
CAS-Nummer: 191664-14-9