8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40226-250MG OR40226-1G
APOSOR40226-250MGEA 145 EUR
APOSOR40226-250MG APOSOR40226-1G
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
8-Bromo-3-chloroisoquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11044698
CAS-Nummer: 1029720-63-5