N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-[(Cyclopropylamino)methyl]-m-xylene hydrochloride, N-Cyclopropyl-2,4-dimethylbenzylamine hydrochloride
OR40317-1G OR40317-250MG
APOSOR40317-1GEA 456 EUR
APOSOR40317-1G APOSOR40317-250MG
N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(2,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇N·ClH
Molecular Weight: 211.731 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17168267
CAS-Nummer: 1257535-57-1
UN: 1759
ADR: 8 III