3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-Bromobenzyl)propanoic acid, 3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropionic acid
OR40318-1G
OR40318-250MG
OR40318-100MG
APOSOR40318-1GEA
415
EUR
APOSOR40318-1G
APOSOR40318-250MG
APOSOR40318-100MG
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
3-(4-Bromophenyl)-2-methylpropanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₁BrO₂ Molecular Weight: 243.097 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD12152839 CAS-Nummer: 66735-01-1 |