3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-4-(2-methylpropoxy)benzoic acid, 5-Carboxy-2-isobutoxyaniline
OR40321-250MG OR40321-500MG
APOSOR40321-250MGEA 132 EUR
APOSOR40321-250MG APOSOR40321-500MG
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
3-Amino-4-isobutoxybenzoic acid
Formel: C₁₁H₁₅NO₃
Molecular Weight: 209.242 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12168706
CAS-Nummer: 1096806-43-7