N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-[(Cyclopropylamino)methyl]-o-xylene hydrochloride, N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropanamine hydrochloride, N-Cyclopropyl-3,4-dimethylbenzylamine hydrochloride
OR40328-1G OR40328-250MG
APOSOR40328-1GEA 229 EUR
APOSOR40328-1G APOSOR40328-250MG
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
N-(3,4-Dimethylbenzyl)cyclopropylamine hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₇N·ClH
Molecular Weight: 211.731 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD17168269
CAS-Nummer: 1257535-33-3
UN: 1759
ADR: 8 III