2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40352-250MG
OR40352-1G
APOSOR40352-250MGEA
97.3
EUR
APOSOR40352-250MG
APOSOR40352-1G
2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine 97%
2-Bromo-4-(tert-butyl)pyridine
Formel:
C₉H₁₂BrN Molecular Weight: 214.102 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11223221 CAS-Nummer: 50488-34-1 |