Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-chloro-6-methoxypicolinate, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methoxycarbonyl)pyridine
OR40357-1G OR40357-250MG
APOSOR40357-1GEA 91.5 EUR
APOSOR40357-1G APOSOR40357-250MG
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Methyl 3-chloro-6-methoxypyridine-2-carboxylate
Formel: C₈H₈ClNO₃
Molecular Weight: 201,607 g/mol
Siedepunkt: 80…84 °C (0,5 mm Hg)
Schmelzpunkt: 32…34 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698010
CAS-Nummer: 175965-91-0