3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (3-Chloro-6-methoxypyridin-2-yl)methanol, 3-Chloro-6-methoxypicolinyl alcohol
OR40364-1G OR40364-250MG
APOSOR40364-1GEA 212 EUR
APOSOR40364-1G APOSOR40364-250MG
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
3-Chloro-2-(hydroxymethyl)-6-methoxypyridine
Formel: C₇H₈ClNO₂
Molecular Weight: 173.597 g/mol
Siedepunkt: 100…102 °C (0.3 mm Hg)
Schmelzpunkt: 36…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14606397
CAS-Nummer: 1227490-30-3