3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-6-methoxypicolinaldehyde, 3-Chloro-2-formyl-6-methoxypyridine
OR40365-1G OR40365-5G
APOSOR40365-1GEA 203 EUR
APOSOR40365-1G APOSOR40365-5G
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
3-Chloro-6-methoxypyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13189327
CAS-Nummer: 1060810-35-6