3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chloro-6-methoxy-N-methylpicolinamide, 3-Chloro-6-methoxy-2-(methylcarbamoyl)pyridine
OR40367-1G OR40367-250MG
APOSOR40367-1GEA 145 EUR
APOSOR40367-1G APOSOR40367-250MG
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
3-Chloro-6-methoxy-N-methylpyridine-2-carboxamide
Formel: C₈H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 200,622 g/mol
Schmelzpunkt: 130…132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17676112
CAS-Nummer: 1257535-58-2