2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxy-1,3-diazine
OR4037-1G OR4037-5G OR4037-250MG
APOSOR4037-1GEA 119 EUR
APOSOR4037-1G APOSOR4037-5G APOSOR4037-250MG
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
2-(Chloromethyl)-4,6-dimethoxypyrimidine
Formel: C₇H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 188.612 g/mol
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00274539
CAS-Nummer: 114108-86-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III