5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-3,4-dihydro-2-methyl-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine
OR40373-1G OR40373-250MG
APOSOR40373-1GEA 348 EUR
APOSOR40373-1G APOSOR40373-250MG
5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
5-Amino-2-methyl-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 178,188 g/mol
Schmelzpunkt: 181…184 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11915246
CAS-Nummer: 1176714-94-5