7-Bromoindan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Bromo-1-indanone, 7-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 7-Bromo-2,3-dihydro-1-oxo-1H-indene
OR40392-1G OR40392-5G
APOSOR40392-1GEA 74.1 EUR
APOSOR40392-1G APOSOR40392-5G
7-Bromoindan-1-one
7-Bromoindan-1-one
Formel: C₉H₇BrO
Molecular Weight: 211,055 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06796574
CAS-Nummer: 125114-77-4