3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
OR40404-1G OR40404-5G OR40404-25G
APOSOR40404-1GEA 21.9 EUR
APOSOR40404-1G APOSOR40404-5G APOSOR40404-25G
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
3-Azabicyclo[3.1.0]hexane hydrochloride
Formel: C₅H₉N·ClH
Schmelzpunkt: 158…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12197361
CAS-Nummer: 73799-64-1