2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine hydrochloride, 4-Methylpicolinylamine hydrochloride
OR40440-1G
OR40440-250MG
APOSOR40440-1GEA
288
EUR
APOSOR40440-1G
APOSOR40440-250MG
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride 95%
2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine hydrochloride
Formel:
C₇H₁₀N₂·ClH Molecular Weight: 158,629 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16628187 CAS-Nummer: 1257535-59-3 |