6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazol-6-ol, 6-Hydroxy-3-methyl-7-nitrobenzo[d]isoxazole
OR40444-1G OR40444-500MG
APOSOR40444-1GEA 864 EUR
APOSOR40444-1G APOSOR40444-500MG
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
6-Hydroxy-3-methyl-7-nitro-1,2-benzisoxazole
Formel: C₈H₆N₂O₄
Molecular Weight: 194.144 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD14586346
CAS-Nummer: 112429-42-2