3-Bromo-4-iodophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40578-1G OR40578-250MG OR40578-5G
APOSOR40578-1GEA 166 EUR
APOSOR40578-1G APOSOR40578-250MG APOSOR40578-5G
3-Bromo-4-iodophenol 97%
3-Bromo-4-iodophenol
Formel: C₆H₄BrIO
Molecular Weight: 298.904 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17000017
CAS-Nummer: 1037298-05-7