Methyl pent-2-enoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methyl 3-ethylacrylate
OR40582-25G
OR40582-5G
APOSOR40582-25GEA
82.8
EUR
APOSOR40582-25G
APOSOR40582-5G
Methyl pent-2-enoate 97%
Methyl pent-2-enoate
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114.142 g/mol Siedepunkt: 81…82 °C (45 mm Hg) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00137611 CAS-Nummer: 818-59-7 UN: 1993 ADR: 3 II |