2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Chloro-6-formylaniline, 3-Chloroanthranilaldehyde
OR40598-250MG OR40598-1G
APOSOR40598-250MGEA 42.2 EUR
APOSOR40598-250MG APOSOR40598-1G
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde 98%
2-Amino-3-chlorobenzaldehyde
Formel: C₇H₆ClNO
Molecular Weight: 155,582 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13193431
CAS-Nummer: 397322-82-6