(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-(+)-Tetrahydrofurfuryl alcohol, (S)-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (2S)-(+)-(Tetrahydrofur-2-yl)methanol
OR40670-1G OR40670-250MG OR40670-5G
APOSOR40670-1GEA 39.3 EUR
APOSOR40670-1G APOSOR40670-250MG APOSOR40670-5G
(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran 96%
(2S)-(+)-2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran
Formel: C₅H₁₀O₂
Molecular Weight: 102,132 g/mol
Siedepunkt: 80…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972320
CAS-Nummer: 57203-01-7