2-Bromo-6-methylanisole 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Bromo-2-methoxy-3-methylbenzene, 3-Bromo-2-methoxytoluene, 2-Bromo-6-methylphenyl methyl ether

OR40672-1G OR40672-5G OR40672-25G
APOSOR40672-1GEA 43.5 EUR
APOSOR40672-1G APOSOR40672-5G APOSOR40672-25G
2-Bromo-6-methylanisole 98%
2-Bromo-6-methylanisole
Formel: C₈H₉BrO
Molecular Weight: 201,06 g/mol
Siedepunkt: 62…63 °C (3 mm Hg)
Schmelzpunkt: –39…–36 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12547891
CAS-Nummer: 52200-69-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR