2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40674-1G OR40674-5G OR40674-10G
APOSOR40674-1GEA 55.1 EUR
APOSOR40674-1G APOSOR40674-5G APOSOR40674-10G
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
2-Bromo-5-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Molecular Weight: 310,915 g/mol
Schmelzpunkt: 105…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07779027
CAS-Nummer: 1032231-24-5