4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40677-1G OR40677-250MG OR40677-5G
APOSOR40677-1GEA 34.8 EUR
APOSOR40677-1G APOSOR40677-250MG APOSOR40677-5G
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-iodobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrIO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18391619
CAS-Nummer: 1261470-87-4