tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40693-1G OR40693-250MG
APOSOR40693-1GEA 92.8 EUR
APOSOR40693-1G APOSOR40693-250MG
tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl (2R)-4-iodo-2-isopropyl-2,3-dihydropyrrolo[2,3-b]pyridine-1-carboxylate
Formel: C₁₅H₂₁IN₂O₂
Molecular Weight: 388,244 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 2366996-94-1