(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40696-1G OR40696-250MG
APOSOR40696-1GEA 766 EUR
APOSOR40696-1G APOSOR40696-250MG
(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine 95%
(2S)-4-Iodo-2-isopropyl-2,3-dihydro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel: C₁₀H₁₃IN₂
Molecular Weight: 288,128 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31793561
CAS-Nummer: 2366997-22-8