9-(Bromomethyl)anthracene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR40727-5G OR40727-1G OR40727-250MG
APOSOR40727-5GEA 0 EUR
APOSOR40727-5G APOSOR40727-1G APOSOR40727-250MG
9-(Bromomethyl)anthracene 95%
9-(Bromomethyl)anthracene
Formel: C₁₅H₁₁Br
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00096212
CAS-Nummer: 2417-77-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III