2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40804-1G OR40804-250MG
APOSOR40804-1GEA 0 EUR
APOSOR40804-1G APOSOR40804-250MG
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)aniline
Formel: C₉H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12828679
CAS-Nummer: 26908-34-9