3-(Cyclopropyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40807-1G
OR40807-250MG
APOSOR40807-1GEA
77
EUR
APOSOR40807-1G
APOSOR40807-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene
3-(Cyclopropyl)thiophene
Formel:
C₇H₈S Molecular Weight: 124,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD25962002 CAS-Nummer: 29576-51-0 |