1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-(prop-2-yn-1-yloxy)benzene
OR40820-1G OR40820-250MG OR40820-5G
APOSOR40820-1GEA 34.8 EUR
APOSOR40820-1G APOSOR40820-250MG APOSOR40820-5G
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene 97%
1-Bromo-3-prop-2-ynoxy-benzene
Formel: C₉H₇BrO
Molecular Weight: 211.055 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09928819
CAS-Nummer: 114855-35-5