3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Carbonyl-3-chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene, 5-Carboxy-4-chlorothien-3-yl methyl sulphone
OR4095-1G OR4095-250MG
APOSOR4095-1GEA 232 EUR
APOSOR4095-1G APOSOR4095-250MG
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-Chloro-4-(methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₆H₅ClO₄S₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00067947
CAS-Nummer: 175201-86-2