2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR41020-100MG OR41020-1G OR41020-250MG
APOSOR41020-100MGEA 0 EUR
APOSOR41020-100MG APOSOR41020-1G APOSOR41020-250MG
2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
2-Cyclopropyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₇H₇NO₂S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11208434
CAS-Nummer: 1094230-05-3